Merck
GF50194964
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, condition biaxially oriented
Synonym(e):
ES361025
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 501-949-64
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF50194964-10EA4061825025933
GF50194964-2EA4061825025964
GF50194964-1EA4061825025940
GF50194964-20EA4061825025957
GF50194964-5EA4061825025971