Merck
GF33753810
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
powder, 75micron max. particle size, 1000g
Synonym(e):
NI056020
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 337-538-10
Gewicht
1000 g
Max. Partikelgröße
75 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)