GF31914682
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
1m wire, 0.34mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT045128
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 319-146-82
L × Durchm.
1 m × 0.34 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)