GF27728815
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 50mm disks, 0.05mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI110300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 277-288-15
Größe × Dicke
50 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)