GF26610061
Polyphthalamide
35% Glass Fiber Filled, granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Synonym(e):
PH356300
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Polyphthalamide 35% Glass Fiber Filled, (PPA), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 266-100-61
Gewicht
100 g
Farbe
natural
Nominale Korngröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)