GF24128333
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
rod, 200mm x 16mm diameter
Synonym(e):
NI147940
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 241-283-33
L × Durchm.
200 mm × 16 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)