GF58057566
Polycarbonate - 30% Carbon Fiber Reinforced
(PC - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, black
Synonym(e):
CT356310
Empfohlene Produkte
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 580-575-66
Gewicht
1000 g
Farbe
black
Nominale Korngröße
3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)