GF23651399
Aluminum/Copper metal matrix composite
rod, Al 77.9%/SiC 17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, 15 mm diameter, length 50 mm, condition metal matrix composite
Synonym(e):
AL427915
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 236-513-99
Länge
50 mm
Durchmesser
15 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)