Merck
GF21550890
Brass
foil, Cu 63%/Zn 37%, thickness 1.42 mm, size 25 × 25 mm, temper half hard
Synonym(e):
CU020500
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 215-508-90
Größe
25 × 25 mm
Dicke
1.42 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)