Wichtige Dokumente
GF23596892
Magnesium
foil, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
Synonym(e):
MG000350
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 621 °C)
Assay
99.9%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
950 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 235-968-92
Widerstandsfähigkeit
4.46 μΩ-cm, 20°C
Größe
25 × 25 mm
Dicke
2.0 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
648 °C (lit.)
Dichte
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChIKey
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)