Wichtige Dokumente
8.53101-M
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phg-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-D-phenylglycine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
88-91 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N([C@H](c1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
InChIKey
HOBFSNNENNQQIU-SNVBAGLBSA-N
Allgemeine Beschreibung
The product number for this product was previously 04-13-0039.
To obtain a certificate of analysis (CoA) of a lot that begins with the letter “A”, please select the option in the right hand menu “Request a COA for Lot#s starting with A”.
Verlinkung
Replaces: 04-13-0039
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): -139.0 - -130.0 °
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable