GF23249639
Quartz - fused
sheet, thickness 2.0 mm, size 150 × 150 mm, condition polished both sides
Synonym(e):
SI613205
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 232-496-39
Größe
150 × 150 mm
Dicke
2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)