Merck
GF21216855
Polyamide - Nylon 12 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 12 - 30% GFR), rod, diam. 92 mm, L 50 mm, color cream
Synonym(e):
AN327960
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 212-168-55
Länge
50 mm
Durchmesser
92 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)