Alle Fotos(1)
Key Documents
XX1002535
Millipore
Dichtungen, PTFE-beschichtet
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE gasket
Qualitätsniveau
Durchmesser
25 mm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
25 MM KITS
25 MM – XX1002500
Der Glasfilterhalter für die Mikroanalyse ist für die Vakuumfiltration von Flüssigkeitsproben mit kleinem Volumen für die Analyse von Partikeln oder biologischer Kontamination bestimmt.
Dieser Artikel ist ein Kit, das aus folgenden Teilen besteht:
(Best.-Nr., Beschreibung)
XX1002514 – Trichter, 15 ml, Borosilikatglas
XX1002503 – Federklemme, 25 mm, Aluminium
XX1002502 – Fritteglasunterteil mit Stopfen, 25 mm
Merkmale und Vorteile:
•Volumeneinteilung zeigt deutlich das Probenvolumen an
•Filterhalter aus Fritteglas oder Edelstahl erhältlich
Anwendungen:
Kontaminationsanalyse (nicht zur Verwendung mit dicken Vorfiltern oder brennbaren Flüssigkeiten)
25 MM – XX1002530
Der Glasfilterhalter für die Mikroanalyse ist für die Vakuumfiltration von Flüssigkeitsproben mit kleinem Volumen zur Analyse von Partikeln oder biologischer Kontamination bestimmt.
Dieser Artikel ist ein Kit, das aus folgenden Teilen besteht:
(Best.-Nr., Beschreibung)
XX1002532 – Unterteilstopfen & Edelstahlsieb
XX1002503 – Federklemme, 25 mm, Aluminium
XX1002502 – Fritteglasunterteil mit Stopfen, 25 mm
Merkmale und Vorteile:
•Volumeneinteilung zeigt deutlich das Probenvolumen an
•Filterunterstützung aus Fritteglas oder Edelstahl erhältlich
Anwendungen:
Kontaminationsanalyse (nicht zur Verwendung mit dicken Vorfiltern oder brennbaren Flüssigkeiten)
25 MM Zubehör
25 MM – XX1002514, XX1002505, XX1002502, XX1002532, XX1002535, XX1002503, XX1002508
Der Glasfilterhalter für die Mikroanalyse ist für die Vakuumfiltration von Flüssigkeitsproben mit kleinem Volumen zur Analyse von Partikeln oder biologischer Kontamination bestimmt.
Dieser Artikel ist ein Zubehörartikel für das Mikroanalyse-Filterhalterungssysteme aus Glas.
Merkmale und Vorteile:
•Volumeneinteilung zeigt deutlich das Probenvolumen an
•Filterhalterung aus Fritteglas oder Edelstahl erhältlich
Anwendungen:
Kontaminationsanalyse (nicht zur Verwendung mit dicken Vorfiltern oder brennbaren Flüssigkeiten)
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.