GF20681906
Aluminiumoxid
tube, outside diameter 2.5 mm, length 300 mm, wall thickness 0.6 mm
Synonym(e):
AL607050
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 206-819-06
Länge
300 mm
AD
2.5 mm
Wandstärke
0.6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF20681906-1EA | 4061821145185 |
GF20681906-2EA | 4061821145192 |
GF20681906-5EA | 4061821145208 |