GF18195082
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 0.5m coil, 12mm coil width, 0.2mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF210321
Empfohlene Produkte
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 181-950-82
L × B × Dicke
0.5 m × 12 mm × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)