Merck
GF14995480
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.999%
Synonym(e):
PB506101
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
99.999%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 149-954-80
Gewicht
20 g
Max. Stückgröße
6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)