GF14082027
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
200mm rod, 25.0mm diameter
Synonym(e):
TI017960
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 140-820-27
L × Durchm.
200 mm × 25.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)