GF36975897
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
100m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI135140
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 369-758-97
L × Durchm.
100 m × 0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)