Merck
GF12651544
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), rod, diam. 20 mm, L 1000 mm, condition cast
Synonym(e):
ME307920
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 126-515-44
Länge
1000 mm
Durchmesser
20 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)