Merck
GF14383560
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
200mm rod, 2.0mm diameter
Synonym(e):
FE027903
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 143-835-60
L × Durchm.
200 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF14383560-1EA4061825427324
GF14383560-2EA4061829961794
GF14383560-10EA4061829941888
GF14383560-5EA4061831012040