GF11207988
Platinum/Rhodium
wire, Pt 70%/Rh 30%, 0.025 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Synonym(e):
PT065105
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 112-079-88
Länge
2 m
Durchmesser
0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)