GF05377349
Polypropylene
(PP), sphere, diam. 9 mm, weight 10 pcs, red
Synonym(e):
PP306850
Empfohlene Produkte
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 053-773-49
Durchmesser
9 mm
Farbe
red
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)