GF04357447
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 1.05mm, L 500 mm, wall thickness 0.025 mm
Synonym(e):
IM307100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 043-574-47
Länge
500 mm
Wandstärke
0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF04357447-1EA | 4061825041940 |
GF04357447-5EA | 4061825041964 |
GF04357447-10EA | 4061825041933 |
GF04357447-2EA | 4061825041957 |