GF22378945
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
sphere, 2mm diameter, 100pcs
Synonym(e):
TI016820
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 223-789-45
Durchmesser
2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)