GF03745795
Copper-cobalt-beryllium alloy, Cu97Co2.5Be0.5
100mm rod, 6mm diameter
Synonym(e):
CY267910
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 037-457-95
L × Durchm.
100 mm × 6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)