Merck
GF02373869
Lanthan
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
Synonym(e):
LA006100
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
La
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141607
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 023-738-69
Widerstandsfähigkeit
54 μΩ-cm
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
25 mm
bp
3464 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
920 °C (lit.)
Dichte
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[La]
InChI
1S/La
InChIKey
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)