Merck
GF01716690
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.38 mm diameter, length 2 m, temper annealed
Synonym(e):
W 145440
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Assay
≥99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 017-166-90
Länge
2 m
Durchmesser
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)