MABF3024
Anti-Mayaro Virus E1 Antibody, clone MAY-115
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MAYV-115, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 137.06 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
virus
Verpackung
antibody small pack of 100 μL
Methode(n)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
Isotyp
IgG2κ
Epitopsequenz
N-terminal extracellular domain
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by ELISA with recombinant MAYV E1 protein.
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected recombinant E1 protein of Mayaro virus CH (strain Peru).
Tested Applications
Neutralizing Analysis: A representative lot neutralized Mayarao virus and protected mice from lethal virus challenge. (Earnest, J.T., et al. (2019). J Exp Med.;216(10):2282-2301).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable