Merck
GF01524675
Polyetheretherketone
(PEEK), rod, diam. 10 mm, L 200 mm, gray
Synonym(e):
EK307910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 015-246-75
Länge
200 mm
Durchmesser
10 mm
Farbe
gray
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)