E40005
2-Ethylnaphthalin
≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.599 (lit.)
bp
251-252 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−70 °C (lit.)
Dichte
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Fluoreszenz
λex 300 nm; λem 335 nm in ethanol
SMILES String
CCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h3-9H,2H2,1H3
InChIKey
RJTJVVYSTUQWNI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?