DWKWGW020PML
Azlon DIY Unvented Wash Bottles
low-density polyethylene bottle, capacity 1000 mL
Synonym(e):
WGW020PML
Empfohlene Produkte
Materialien
low-density polyethylene bottle
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Azlon WGW020PML
Kapazität
1000 mL
Anwendung
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Supplied with adhesive hazard labels to customise use
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)