DWKWGW443P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, white polypropylene closure, capacity 1000 mL
Synonym(e):
WGW443P
Empfohlene Produkte
Materialien
low-density polyethylene bottle
white polypropylene closure
wide-neck
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Azlon WGW443P
Kapazität
1000 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Precision jet tip for fine control
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)