Wichtige Dokumente
DWKFDF024N
Azlon Polypropylene Volumetric Flask With PPE Stopper
class B, capacity 100 mL
Synonym(e):
FDF024N
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
class B
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon FDF024N
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With an easy to read calibration line, the AZLON® class B volumetric flask is suitable for accurate measuring and is supplied with a polypropylene stopper. Provide a good alternative to glass.
Anwendung
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Leistungsmerkmale und Vorteile
Excellent durability and calibrated to ISO 1042
Rechtliche Hinweise
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)