Z131253
Nalgene® volumetric flask
volume 100 mL, accuracy: 0.16 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Synonym(e):
nalgene, plastic flask, plastic flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
long
translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Verbindung
joint threaded neck20mm
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384)
closure type Screw cap
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Nalgene® 4000-0100
Messbereich Volumen
100 mL, accuracy: 0.16 mL
Kapazität
100 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z131253-1EA | 4061832616001 |