Wichtige Dokumente
DWK213900701
Duran® Measuring Cylinder
graduated, MAIN POINTS RING GRADUATION, class A, hexagonal blue glass cylinder (base), cylinder capacity 5 mL
Synonym(e):
213900701
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
hexagonal blue glass cylinder (base)
Leistungsmerkmale
class A
graduated MAIN POINTS RING GRADUATION
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213900701
Zylinderkapazität
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)