Z532355
Aldrich® graduated cylinders with joint, Class A
female joint: ST/NS 14/20, volume 5 mL, accuracy: 0.05 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
female joint: ST/NS14/20
Leistungsmerkmale
subdivision 0.1 mL
Messbereich Volumen
5 mL, accuracy: 0.05 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Einfache metrische Scala. Auch als graduierte Destillationsvorlagen oder zusammen mit einem Septumadapter für air-sensitives verwendbar.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z532355-1EA | 4061832112497 |