Wichtige Dokumente
D27004
N,N′-Diphenylethylendiamin
98%
Synonym(e):
1,2-Dianilino-ethan, N,N′-Ethylendianilin, Wanzlick’s Reagenz für Aldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
65-67 °C (lit.)
SMILES String
C(CNc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2/c1-3-7-13(8-4-1)15-11-12-16-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2
InChIKey
NOUUUQMKVOUUNR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- To prepare nickel(II) chelates to study their chemical reactivities.
- To prepare N-heterocyclic carbene (NHC) adducts by reacting with substituted benzaldehydes.
- As a starting material to prepare substituted cyclic poly(methyl methacrylate)s.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?