CLS985025XX
Pyrex® flat bottom culture tube, rimless
capacity 59.0 mL
Synonym(e):
culture tubes, test tubes, Corning® 9850
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat bottom tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
pack of 36 ea
case of 72
Hersteller/Markenname
Corning 9850-25XX
Kapazität
59.0 mL
Durchm. × L
25 mm × 150 mm
Farbe
clear
Eignung
suitable for (plant culture)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)