Merck
CLS982538
Pyrex® Kultur-Röhrchen mit Schraubverschluß
O.D. × L 38 mm × 200 mm
Synonym(e):
Corning® 9825
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
cap (Rubber Liner)
round bottom tube
Gewindegröße
38-430
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 12
case of 48
Hersteller/Markenname
Corning 9825-38
AD × L
38 mm × 200 mm
Farbe
clear
Eignung
suitable for (culture)
Allgemeine Beschreibung
Kunststoffkappe mit hitze- und dampfresistenter Gummidichtung; weißes Emaille-Markierungsfeld
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)