Merck
CLS982013
Pyrex® Kultur-Röhrchen, randlos
capacity 9 mL
Synonym(e):
Corning® 9820
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
round bottom tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
pack of 72
case of 720
Hersteller/Markenname
Corning 9820-13
AD × L
13 mm × 100 mm
Kapazität
9 mL
Farbe
clear
Eignung
suitable for (culture)
Allgemeine Beschreibung
Wand und Boden haben gleiche Stärke; feuerpoliertes Ende; die drei größten Größen haben kein Markierungsfeld.
  • Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • The rimless design offers greater convenience in plugging and rack storage.
  • Fire polished ends for a smooth finish.
  • Uniform wall and bottom thickness ensure maximum heat transfer and chemical resistance.
  • Three largest sizes have no marking spots.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)