CLS810115
Pyrex® centrifuge tube with colored graduations, beaded rim
capacity 15 mL
Synonym(e):
Corning® 8101
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
conical bottom tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
case of 12
pack of 12
Hersteller/Markenname
Corning 8101-15
AD × L
17 mm × 120 mm
Kapazität
15 mL
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)