Merck
CLS808450
Pyrex® centrifuge tubes with pennyhead stopper
capacity 50 mL, With graduations
Synonym(e):
Corning® 8084
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
conical bottom tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
pack of 1
case of 12
Hersteller/Markenname
Corning 8084-50
Verfügbarkeit
not available in EU
AD × L
28 mm × 151 mm
Kapazität
50 mL
Farbe
clear
Sonstige Hinweise
15 mL Größen mit 1 mL Graduierung bis zur Spitze; 50 mL Größe mit 0.5 mL Graduierung von der Spitze bis 10 mL und 1 mL Graduierung von 10 bis 50 mL.
Stopfengröße für 5 mL Röhrchen ist 9, für die 15 mL Röhrchen ist 13, und für die 50 mL Röhrchen ist 16
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)