CLS7078D5
Pyrex® serological pipettes, disposable, flip-top canister pack, sterile
volume 5.0 mL
Synonym(e):
pipet
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
Verpackung
pack of 25 ea
case of 400 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7078D-5
Messbereich Volumen
5.0 mL
Kapazität
5.0 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)