Merck
CLS69444L
Pyrex® rechteckiges Chromatographiegefäß
L × W × H 137 mm × 162 mm × 267 mm
Synonym(e):
Corning® 6944
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Qualität
for chromatography
Hersteller/Markenname
Corning 6944-4L
L × B × H
137 mm × 162 mm × 267 mm
Kapazität
3.8 L
Allgemeine Beschreibung
Mit hoher Exaktheit geschliffen, damit die Abdeckung gut abdichtet. Der obere Rand des Gefäßes ist eben geschliffen (max. 0,25 mm Abweichung) Die Abdeckung ist nicht enthalten. Nicht erhitzen, nicht für Vakuum- oder Druck-Applikationen geeignet.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)