CLS556402L
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 2,000 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Verbindung
joint stopper27
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type ST stopper
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Corning 55640-2L
Corning 55640
tol. measuring range
0.5 mL
Kapazität
2,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)