Z325023
BRAND® BLAUBRAND® Vollpipette, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
capacity 10 mL, one mark
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glas®
Beschreibung
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Leistungsmerkmale
class AS
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 29712
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
According to DIN EN ISO 648.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.