CLS44202XL
Pyrex® Fernbach culture flask
capacity 2,800 mL
Synonym(e):
Corning® 4420
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat bottom flask
wide-mouth
wide-mouth neck
Verbindung
joint stopper13
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
closure type Beaded rim
Verpackung
case of 6
Hersteller/Markenname
Corning 4420-2XL
AD × H
~205 mm × 230 mm
Kapazität
2,800 mL
Allgemeine Beschreibung
Note: Do not use this flask on a heat source smaller than the base of the flask. Uneven heating of the flask could cause breakage.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS44202XL-1EA | |
CLS44202XL-6EA | 4061831699319 |