CAD9926
Tierfütterungsnadel, steril, Einweg, PTFE
size 17G, L × diam. 3.3 in. × 2.4 mm , ball
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
42142609
NACRES:
NB.03
Empfohlene Produkte
Größe
17G
Verpackung
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
L × Durchm.
3.3 in. × 2.4 mm , ball
Allgemeine Beschreibung
- Ein PTFE-Rohr ist weicher als andere Rohrarten, sehr flexibel und transparent, zur einfachen Bestätigung der Reagensabgabe.
- Luer-Naben aus Kunststoff und weiche Silikonspitzen
- Nicht toxisch und pyrogenfrei
- 5 Nadeln je sterilem Tyvek-Blisterfolienbeutel - 20 Beutel je Kiste
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)