Merck
CAD9922
Tierfütterungsnadel, steril, Einweg, PTFE
size 17G, L × diam. 2 in. × 2.4 mm , ball
About This Item
UNSPSC-Code:
42142609
NACRES:
NB.03
Größe
17G
Verpackung
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
L × Durchm.
2 in. × 2.4 mm , ball
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Ein PTFE-Rohr ist weicher als andere Rohrarten, sehr flexibel und transparent, zur einfachen Bestätigung der Reagensabgabe.
  • Luer-Naben aus Kunststoff und weiche Silikonspitzen
  • Nicht toxisch und pyrogenfrei
  • 5 Nadeln je sterilem Tyvek-Blisterfolienbeutel - 20 Beutel je Kiste
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)